Print…
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
OR59324-1G OR59324-250MG
APOSOR59324-1GEA 176 EUR
APOSOR59324-1G APOSOR59324-250MG
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
3-Amino-5-methylpyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₈N₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878433
Número CAS: 957065-90-6