Print…
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5931-5G OR5931-1G
APOSOR5931-5GEA 40.6 EUR
APOSOR5931-5G APOSOR5931-1G
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate 95+%
Methyl 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06628784
Número CAS: 26050-64-6