Print…
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethylpiperidin-3-amine
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 116 EUR
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 58 °C (6,75 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796405
Número CAS: 50534-49-1