Print…
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5825T-1G OR5825T-250MG
APOSOR5825T-1GEA 348 EUR
APOSOR5825T-1G APOSOR5825T-250MG
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose 95%
2-Acetamido-1-amino-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
Used in the synthesis of various 1-N-acyl derivatives which model the N-glycosylamine linkage of glycoproteins.
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00057751
Número CAS: 4229-38-3