Print…
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Azetidin-1-yl 4-bromophenyl sulphone, 1-[(Azetidin-1-yl)sulphonyl]-4-bromobenzene, 1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetane, 1-((4-Bromophenyl)sulphonyl)azetidine
OR5812-1G OR5812-5G
APOSOR5812-1GEA 74.4 EUR
APOSOR5812-1G APOSOR5812-5G
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine 96%
1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]azetidine
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₂S
Ponto de Fusão: 118…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363814
Número CAS: 530081-57-3