Print…
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5807-1G OR5807-5G
APOSOR5807-1GEA 87 EUR
APOSOR5807-1G APOSOR5807-5G
5-Acetamido-2-bromopyridine 95%
5-Acetamido-2-bromopyridine
Fórmula: C₇H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 134…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363807
Número CAS: 29958-19-8