Print…
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5,5'-Bis(methoxycarbonyl)-3,3'-bipyridine
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 869 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₄
Ponto de Fusão: 226…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363810
Número CAS: 128612-43-1