Print…
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Ethoxycarbonyl)benzenesulphonamide
OR5787-100G OR5787-25G OR5787-5G
APOSOR5787-100GEA 94.4 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G APOSOR5787-5G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Ponto de Fusão: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00455715
Número CAS: 59777-72-9