Print…
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR5760-1G OR5760-5G
APOSOR5760-1GEA 236 EUR
APOSOR5760-1G APOSOR5760-5G
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 97%
3-Chloro-4-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClN₂O₃
Ponto de Fusão: 144…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363764
Número CAS: 850589-37-6