Print…
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 104 EUR
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Fórmula: C₆H₆BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03788274
Número CAS: 59488-34-5