Print…
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[(3-Carboxypiperidin-1-yl)methyl]pyridine dihydrochloride, 3-Carboxy-1-[(pyridin-2-yl)methyl]piperidine dihydrochloride
OR5683-1G OR5683-250MG
APOSOR5683-1GEA 551 EUR
APOSOR5683-1G APOSOR5683-250MG
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
1-[(Pyridin-2-yl)methyl]piperidine-3-carboxylic acid dihydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06801257
Número CAS: 1171204-54-8