Print…
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1H-Indol-2-yl)methylamine methanesulphonate, 2-(Aminomethyl)-1H-indole mesylate
OR5660-250MG OR5660-1G
APOSOR5660-250MGEA 372 EUR
APOSOR5660-250MG APOSOR5660-1G
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate 95%
2-(Aminomethyl)-1H-indole methanesulphonate
Fórmula: C₉H₁₀N₂·CH₃SO₃H
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03756929
Número CAS: 1072806-66-6