Print…
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methylpiperidin-4-yl)hydrazine dihydrochloride, 4-Hydrazinyl-1-methylpiperidine dihydrochloride
OR5644-1G OR5644-250MG OR5644-5G
APOSOR5644-1GEA 105 EUR
APOSOR5644-1G APOSOR5644-250MG APOSOR5644-5G
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₅N₃·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059574
Número CAS: 53242-78-7