Print…
6-Chlorobenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 543 EUR
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Fórmula: C₈H₅ClO
Peso Molecular: 152.578 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18825837
Número CAS: 151619-12-4