Print…
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55736-1G OR55736-250MG
APOSOR55736-1GEA 522 EUR
APOSOR55736-1G APOSOR55736-250MG
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClO₃
Peso Molecular: 224.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31745692
Número CAS: 260273-62-9