Print…
2-Amino-7-naphthol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-7-hydroxynaphthalene
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 255 EUR
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06252604
Número CAS: 93-36-7