Print…
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55717-1G OR55717-250MG OR55717-5G
APOSOR55717-1GEA 252 EUR
APOSOR55717-1G APOSOR55717-250MG APOSOR55717-5G
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10699643
Número CAS: 1033201-65-8