Print…
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 400 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16038163
Número CAS: 177735-22-7