Print…
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55693-1G OR55693-250MG
APOSOR55693-1GEA 132 EUR
APOSOR55693-1G APOSOR55693-250MG
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-(4-bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₀BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29905003
Número CAS: 1678521-73-7