Print…
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55692-1G OR55692-250MG
APOSOR55692-1GEA 121 EUR
APOSOR55692-1G APOSOR55692-250MG
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Bromophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆BrN₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29765140
Número CAS: 1782518-89-1