Print…
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Bromomethyl)-2-methyliodobenzene
OR55687-1G OR55687-5G
APOSOR55687-1GEA 94.4 EUR
APOSOR55687-1G APOSOR55687-5G
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide 95%
3-Iodo-2-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₈BrI
Peso Molecular: 310.958 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18397827
Número CAS: 950577-16-9
UN: 3261
ADR: 8 III