Print…
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55679-1G OR55679-250MG
APOSOR55679-1GEA 0 EUR
APOSOR55679-1G APOSOR55679-250MG
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
6-Bromobenzofuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₅BrO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03012913
Número CAS: 439107-94-5