Print…
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55677-1G OR55677-250MG
APOSOR55677-1GEA 168 EUR
APOSOR55677-1G APOSOR55677-250MG
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₅Br₂NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28783260
Número CAS: 1700401-95-1