Print…
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55675-1G OR55675-500MG
APOSOR55675-1GEA 357 EUR
APOSOR55675-1G APOSOR55675-500MG
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
4,6-Dibromo-2-chloroanisole
Fórmula: C₇H₅Br₂ClO
Ponto de ebulição: 269…272 °C
Ponto de Fusão: 75…76 °C
Densidade: 2,213 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22543700
Número CAS: 174913-39-4