Print…
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55671-1G OR55671-250MG
APOSOR55671-1GEA 426 EUR
APOSOR55671-1G APOSOR55671-250MG
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
(5-Methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol
Fórmula: C₅H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16556111
Número CAS: 874821-67-7