Print…
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 551 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD24715363
Número CAS: 1043871-14-2