Print…
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55663-1G OR55663-5G
APOSOR55663-1GEA 393 EUR
APOSOR55663-1G APOSOR55663-5G
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
N-(4-Bromo-5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
Fórmula: C₆H₇BrN₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29761446
Número CAS: 1934494-58-2