Print…
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55661-1G OR55661-250MG OR55661-500MG
APOSOR55661-1GEA 209 EUR
APOSOR55661-1G APOSOR55661-250MG APOSOR55661-500MG
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
7-Bromo-5-nitrobenzofuran
Fórmula: C₈H₄BrNO₃
Peso Molecular: 242.026 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28098935
Número CAS: 286836-13-3