Print…
Methyl pent-4-ynoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55646-1G OR55646-250MG OR55646-5G OR55646-25G
APOSOR55646-1GEA 21.9 EUR
APOSOR55646-1G APOSOR55646-250MG APOSOR55646-5G APOSOR55646-25G
Methyl pent-4-ynoate
Methyl pent-4-ynoate
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 141…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12025043
Número CAS: 21565-82-2
UN: 3261
ADR: 8,III