Print…
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 4-bromothiazole-2-carboxylate
OR55633-1G OR55633-5G
APOSOR55633-1GEA 53.8 EUR
APOSOR55633-1G APOSOR55633-5G
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4-bromo-1,3-thiazole-2-carboxylate
Fórmula: C₆H₆BrNO₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044971
Número CAS: 959755-96-5