Print…
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55625-1G OR55625-250MG
APOSOR55625-1GEA 1510 EUR
APOSOR55625-1G APOSOR55625-250MG
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Bromo-5-methoxybenzenesulphonamide
Fórmula: C₇H₈BrNO₃S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18379741
Número CAS: 749253-03-0