Print…
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55609-1G OR55609-250MG
APOSOR55609-1GEA 464 EUR
APOSOR55609-1G APOSOR55609-250MG
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid 95%
2-Benzyloxy-5-chlorophenyl acetic acid
Fórmula: C₁₅H₁₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664747
Número CAS: 149428-98-8