Print…
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol
OR55558-1G OR55558-500MG OR55558-5G
APOSOR55558-1GEA 267 EUR
APOSOR55558-1G APOSOR55558-500MG APOSOR55558-5G
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
2-Bromo-6-hydroxybenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18391434
Número CAS: 96911-26-1