Print…
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55555-1G OR55555-250MG
APOSOR55555-1GEA 654 EUR
APOSOR55555-1G APOSOR55555-250MG
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene 95%
5-Bromo-1-chloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅BrClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31653056
Número CAS: 2091142-75-3