Print…
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55547-100G OR55547-25G OR55547-5G
APOSOR55547-100GEA 337 EUR
APOSOR55547-100G APOSOR55547-25G APOSOR55547-5G
4-Bromo-2-iodobenzoic acid 95+%
4-Bromo-2-iodobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄BrIO₂
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12767500
Número CAS: 1133123-02-0