Print…
1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55544-1G OR55544-5G OR55544-10G
APOSOR55544-1GEA 0 EUR
APOSOR55544-1G APOSOR55544-5G APOSOR55544-10G
1-Hydroxy-4-methylphthalazine 98%
1-Hydroxy-4-methylphthalazine
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234527
Número CAS: 5004-48-8