Print…
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5553-1G OR5553-250MG
APOSOR5553-1GEA 0 EUR
APOSOR5553-1G APOSOR5553-250MG
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
3-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Fórmula: C₁₄H₂₀BNO₄·ClH
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659919
Número CAS: 850567-50-9