Print…
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 183 EUR
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Fórmula: C₁₄H₁₀Br₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18384775
Número CAS: 74316-23-7