Print…
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55501-1G OR55501-250MG
APOSOR55501-1GEA 301 EUR
APOSOR55501-1G APOSOR55501-250MG
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine 95%
(S)-4-Methyl-2-(hydroxymethyl)morpholine
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16294695
Número CAS: 1159598-33-0