Print…
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55481-1G OR55481-250MG
APOSOR55481-1GEA 1020 EUR
APOSOR55481-1G APOSOR55481-250MG
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
(1R,3R,5S)-9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-ol
Fórmula: C₁₅H₂₁NO
Ponto de Fusão: 69 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00209918
Número CAS: 70243-51-5