Print…
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55474-1G OR55474-5G
APOSOR55474-1GEA 156 EUR
APOSOR55474-1G APOSOR55474-5G
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate 98%
Methyl 3-bromo-5-chlorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780734
Número CAS: 933585-58-1