Print…
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR55473-1G OR55473-250MG OR55473-5G
APOSOR55473-1GEA 405 EUR
APOSOR55473-1G APOSOR55473-250MG APOSOR55473-5G
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride, Grau técnico
4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄Cl₄O
Peso Molecular: 257.929 g/mol
Ponto de Fusão: 27…29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25460286
Número CAS: 14815-86-2
UN: 3261
ADR: 8 III