Print…
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methylamino-6-chlorobenzoic acid
OR55471-1G OR55471-5G
APOSOR55471-1GEA 437 EUR
APOSOR55471-1G APOSOR55471-5G
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid 97%
2-Chloro-6-(methylamino)benzoic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.608 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16852535
Número CAS: 64460-50-0