Print…
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-amino-2-(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR55467-1G OR55467-5G
APOSOR55467-1GEA 33.5 EUR
APOSOR55467-1G APOSOR55467-5G
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(2-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16661100
Número CAS: 141109-17-3