Print…
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Methoxybenzo[d]thiazole
OR55451-250MG OR55451-1G
APOSOR55451-250MGEA 292 EUR
APOSOR55451-250MG APOSOR55451-1G
5-Methoxy-1,3-benzothiazole 95%
5-Methoxy-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₈H₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06659660
Número CAS: 2942-14-5