Print…
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)acetic acid
OR55449-100MG OR55449-50MG
APOSOR55449-100MGEA 202 EUR
APOSOR55449-100MG APOSOR55449-50MG
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid 95%
5-Chloro-2-hydroxyphenylacetic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840335
Número CAS: 24161-38-4