Print…
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55440-1G OR55440-5G
APOSOR55440-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55440-1G APOSOR55440-5G
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene 95%
1,4-Dibromo-2,3-dichlorobenzene
Fórmula: C₆H₂Br₂Cl₂
Peso Molecular: 304.794 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878188
Número CAS: 100191-20-6