Print…
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55431-1G OR55431-250MG
APOSOR55431-1GEA 1010 EUR
APOSOR55431-1G APOSOR55431-250MG
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide 95%
Methyl 1,2,3,9b-tetrahydro-4λ4-benzo[c]thieno[2,1-e]isothiazole-8-carboxylate 4-oxide
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31629916
Número CAS: 2169310-99-8