Print…
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55426-1G OR55426-250MG
APOSOR55426-1GEA 1010 EUR
APOSOR55426-1G APOSOR55426-250MG
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide 95%
8-Bromo-1,2,3,9b-tetrahydrobenzo[c]thieno[2,1,-e]isothiazole 4-oxide
Fórmula: C₁₀H₁₀BrNOS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD31621090
Número CAS: 2169310-95-4