Print…
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR55422-1G OR55422-250MG
APOSOR55422-1GEA 654 EUR
APOSOR55422-1G APOSOR55422-250MG
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-iodo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄BrIN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31619569
Número CAS: 2091791-61-4